MABF2074
Anti-MuLV TM Antibody, clone 42-114
clone 42-114, from rat
Sinônimo(s):
Murine leukemia virus
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
42-114, monoclonal
reatividade de espécies
virus
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgMκ
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A representative lot detected MuLV TM in Western Blotting applications (Schneider, W.M., et. al. (2008). Virology. 371(1):165-74).
Inflammation & Immunology
Qualidade
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected MuLV TM in HEK293 cells infected with murine leukemia virus (MuLVs).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1