D9885
DEAE-Dextran hydrochloride
powder
Sinônimo(s):
Diethylaminoethyl-dextran hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Nível de qualidade
forma
powder
Extensão da rotulagem
~3.2% nitrogen
faixa de pH útil
4.0 - 6.0
solubilidade
H2O: soluble 100 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3