D8802
Dextran solution from Leuconostoc mesenteroides
20 % (w/w) (Autoclaved)
Sinônimo(s):
repeating α-linked D-glucopyranosyl units, synthesized from sucrose by Leuconostoc mesenteroides
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
Nível de qualidade
peso molecular
average mol wt ~500,000
concentração
20 % (w/w) (Autoclaved)
cor
colorless
densidade
1.00-1.20 g/mL
aplicação(ões)
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?