Documentos Principais
D5376
Sigma-Aldrich
Dextrana
average mol wt 1,500,000-2,800,000
Sinônimo(s):
6-O-(6-O-beta-D-Glucopiranosil-beta-D-glucopiranosil)-D-glucose, Manninotriose
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O5)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
fonte biológica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 199°
peso molecular
average mol wt 1,500,000-2,800,000
técnica(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
cor
white
aplicação(ões)
advanced drug delivery
agriculture
life science and biopharma
microbiology
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
As dextranas, uma classe de polissacarídeos composta principalmente de unidades de glicose ligadas por ligações alfa-(1-6), apresentam propriedades versáteis. Esses polímeros de dextrana solúveis em água e de alto peso molecular são amplamente utilizados em várias aplicações biomédicas. A estrutura específica da dextrana pode variar, dependendo da cepa microbiana responsável por sua produção. Devido a seus atributos exclusivos, as dextranas desempenham papéis cruciais em estudos bioquímicos, de cultura de células, de administração de medicamentos e de pesquisa biomédica.
Aplicação
As dextranas são usadas em muitas aplicações como agregantes de plaquetas, expansores do volume do plasma, reguladores da pressão osmótica, estabilizantes, meios de separação de órgãos, componentes de matriz, copolímeros, microtransportadores, agentes de ligação, modificadores de viscosidade, antitrombóticos, lubrificantes e componentes da estrutura física. Elas também podem ser usadas como braços espaçadores longos e hidrofílicos para melhorar o desempenho (liberdade de movimento) das proteínas conjugadas/ligadas. As dextranas podem ser derivatizadas para uso em sistemas biossensores.
De modo geral, dextranas com menos de 60.000 Da são consideradas dextranas de baixo peso molecular. Com frequência, as dextranas de baixo peso molecular são preferidas em relação às de alto peso molecular devido a suas viscosidades e propriedades de agregação e permeação. Polímeros de dextrana solúveis em água e de alto peso molecular têm sido usados em uma ampla variedade de aplicações biomédicas. A dextrana (1500-2800), uma dextrana de alto peso molecular, pode ser usada para induzir a agregação de sangue e como expansor de plasma de alta viscosidade (HVPE).
O uso de dextranas como braços espaçadores longos e hidrofílicos melhora o desempenho das proteínas imobilizadas que agem sobre macromoléculas.
Ações bioquímicas/fisiológicas
  • Balanço osmótico: A dextrana ajuda a manter o equilíbrio osmótico, aumentando a concentração de soluto em uma solução. A dextrana ajuda a manter o equilíbrio osmótico, aumentando a concentração de soluto em uma solução.
  • Crioproteção: A dextrana atua como crioprotetor, formando uma barreira protetora ao redor das células e dos tecidos durante o congelamento. Essa barreira inibe a formação de cristais de gelo, que podem danificar as membranas e estruturas celulares.
  • Controle de viscosidade: A dextrana pode alterar a viscosidade das soluções aumentando o peso molecular da solução. Essa alteração na viscosidade afeta as propriedades de fluxo da solução, tornando-a útil para controlar a espessura das soluções em vários processos.
  • Administração de medicamentos: A dextrana modificado serve como um transportador para o fornecimento controlado de medicamentos. A dextrana pode encapsular e liberar medicamentos gradualmente, aumentando a solubilidade do medicamento e controlando os perfis de liberação para melhorar os resultados terapêuticos.
  • Eletroforese em gel: A dextrana aumenta a densidade das soluções de carregamento de amostras na eletroforese em gel. Essa densidade aumentada ajuda as amostras a afundarem na matriz do gel, permitindo uma separação mais precisa das moléculas com base no tamanho e na carga durante a eletroforese.
  • Estabilização de enzimas: A dextrana estabiliza as enzimas, proporcionando um ambiente protetor. Ela forma uma matriz estável ao redor das enzimas, aprimorando sua atividade e prolongando sua vida útil em várias reações bioquímicas. Essa proteção evita a desnaturação e a inativação da enzima, permitindo que as enzimas funcionem de forma mais eficaz.
Características e benefícios
  • Dextrana com uma faixa de peso molecular médio de 1.500.000 a 2.800.000
  • Livremente solúvel em água, DMSO, formamida, etilenoglicol e glicerol
  • Versátil e adaptável a uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa
Nota de preparo
Com exceção da dextrana de maior PM, D5501 (faixa de PM = 5 milhões a 40 milhões), as dextranas são bastante solúveis em água. A Sigma testa a solubilidade das dextranas em concentrações que, de modo geral, excedem 30 mg/ml em água. As dextranas também são facilmente solúveis em DMSO, formamida, etilenoglicol e glicerol. Soluções aquosas neutras de dextrana podem ser esterilizadas por autoclavagem a 110-115oC por 30 a 45 minutos. A dextrana pode ser hidrolisada por ácidos fortes em altas temperaturas. O grupo terminal redutor terminal da dextrana pode ser oxidado em soluções alcalinas.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de dextranas para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Dextrana analytical standard, for GPC, Mw 410,000
Supelco
31424
Dextrana
Dextran analytical standard, for GPC, Set Mp 1,000-400,000
Supelco
31430
Dextran
Dextran analytical standard, for GPC, 1,000
Supelco
00268
Dextran
Dextrana average mol wt 15,000-30,000
Sigma-Aldrich
D4626
Dextrana
Zhiyang Li et al.
Journal of biomedical nanotechnology, 9(11), 1945-1949 (2013-09-26)
For reducing the steric hindrance and nonspecific binding of the target DNA, the dextran was used as molecular arms to be immobilized on the surface of magnetic nanoparticles (MNPs). Magnetic separation was used in preparation of dextran-MNPs (DMNPs). Aspartic acid
Yang Yang et al.
Biochimica et biophysica acta, 1840(1), 288-293 (2013-10-01)
Abnormal adhesion of red blood cells (RBCs) to vascular endothelium is often associated with reduced levels of sialic acids on RBC membranes and with elevated levels of pro-adhesive plasma proteins. However, the synergistic effects of these two factors on the
Elizabeth M Bradshaw et al.
Nature neuroscience, 16(7), 848-850 (2013-05-28)
In our functional dissection of the CD33 Alzheimer's disease susceptibility locus, we found that the rs3865444(C) risk allele was associated with greater cell surface expression of CD33 in the monocytes (t50 = 10.06, P(joint) = 1.3 × 10(-13)) of young
Hideto Katsuta et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 54(6), 4102-4108 (2013-05-23)
To elucidate the role of signals mediated by EphB4 receptor tyrosine kinase and its transmembrane ephrinB2 ligand in corneal lymphatic capillaries. To detect expression of ephrinB2 and EphB4 in mouse corneas, immunohistochemistry of flat-mount corneas from 6- to 10-week-old wild-type
Marisa A Gallicchio et al.
Biochimica et biophysica acta, 1833(12), 2922-2932 (2013-06-12)
Chronic hyperglycaemia during diabetes leads to non-enzymatic glycation of proteins to form advanced glycation end products (AGEs) that contribute to nephropathy. We describe AGE uptake in LLC-PK1 and HK2 proximal tubule cell lines by macropinocytosis, a non-specific, endocytic mechanism. AGE-BSA