fonte biológica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Nível de qualidade
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 199°
peso molecular
average mol wt 150,000
cor
white
solubilidade
H2O: soluble 20 mg/mL
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2