Documentos Principais
31392
Sigma-Aldrich
Dextran
Mr 450,000-650,000
Sinônimo(s):
6-O-(6-O-beta-D-Glucopiranosil-beta-D-glucopiranosil)-D-glucose, Manninotriose
About This Item
Fórmula linear:
(C6H10O5)n
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.25
fonte biológica
(Leuconostoc spp)
Nível de qualidade
forma
powder
peso molecular
Mr 450,000-650,000
técnica(s)
cell based assay: suitable
perda
≤7% loss on drying
cor
white
pf
483  °C ((901 °F ))
solubilidade
water: 1.5 g/10 mL, clear, colorless
absorção
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
adequação
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
suitable for microfluidics/nanofluidics
aplicação(ões)
clinical research
filtration
life science and biopharma
metabolomics
plasma purification
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
A dextrana, um exopolissacarídeo bacteriano biodegradável, é um membro da família de polissacarídeos predominantemente composto por unidades de glicose ligadas por ligações α-(1→6) na cadeia principal, frequentemente com ramificação de α-(1→2), α-(1→3) e α-(1→4). Esse composto versátil é normalmente derivado de bactérias do ácido láctico, como Leuconostoc, Lactobacillus, Streptococcus, Weissella e Pediococcus, apresentando uma faixa de peso molecular de 1.000 a 40.000.000 daltons (Da). A estrutura específica da dextrana pode variar, dependendo da cepa microbiana responsável por sua produção. A dextrana apresenta solubilidade em água e em poucos solventes orgânicos e pode ser modificada quimicamente para criar estruturas diversas, como esferas, tubos e redes 3D. Essa adaptabilidade permite que a dextrana seja misturada com agentes bioativos ou polímeros hidrofóbicos para várias aplicações. Com sua notável solubilidade em água, a biocompatibilidade e as propriedades não tóxicas, a dextrana serve como um suporte molecular valioso, estabilizador de soluto e crioprotetor na cultura celular e no bioprocessamento. Esses atributos tornam as dextranas essenciais em uma ampla variedade de campos biomédicos, incluindo cultura de células, fornecimento de medicamentos, nanomedicina e várias aplicações no âmbito da pesquisa bioquímica.
Aplicação
Dextrana de Leuconostoc spp tem sido usada:
  • no isolamento de neutrófilos humanos de amostras de sangue
  • para hemossedimentação
  • na ressuspensão de células de veia umbilical humana (HUVECs) para ensaio de adesão celular microfluídica em 3D
  • no estudo de gotículas do sistema aquoso de duas fases (ATPS) em sistemas microfluídicos e aplicações biocompatíveis
  • no estudo de suas propriedades mecânicas por meio de espectroscopia de força de molécula única
Ações bioquímicas/fisiológicas
′Mecanismo de ação da dextrana para várias aplicações:
  • Equilíbrio osmótico: A dextrana ajuda a manter o equilíbrio osmótico, aumentando a concentração de soluto em uma solução. Isso evita o movimento excessivo de água através das membranas celulares, mantendo assim a integridade e a função das células.
  • Crioproteção: A dextrana atua como crioprotetor, formando uma barreira protetora ao redor das células e dos tecidos durante o congelamento. Essa barreira inibe a formação de cristais de gelo, que podem danificar as membranas e estruturas celulares.
  • Controle de viscosidade: A dextrana pode alterar a viscosidade das soluções aumentando o peso molecular da solução. Essa alteração na viscosidade afeta as propriedades de fluxo da solução, tornando-a útil para controlar a espessura das soluções em vários processos.
  • Fornecimento de medicamentos A dextrana modificada serve como um transportador para o fornecimento controlado de medicamentos. A dextrana pode encapsular e liberar medicamentos gradualmente, aumentando a solubilidade do medicamento e controlando os perfis de liberação para melhorar os resultados terapêuticos.
  • Eletroforese em gel: A dextrana aumenta a densidade das soluções de carregamento de amostras na eletroforese em gel. Essa densidade aumentada ajuda as amostras a afundar na matriz do gel, permitindo uma separação mais precisa das moléculas com base no tamanho e na carga durante a eletroforese.
  • Estabilização de enzimas: A dextrana estabiliza as enzimas, proporcionando um ambiente protetor. Ela forma uma matriz estável ao redor das enzimas, aprimorando sua atividade e prolongando sua vida útil em várias reações bioquímicas. Essa proteção evita a desnaturação e a inativação da enzima, permitindo que as enzimas funcionem de forma mais eficaz.
Características e benefícios
  • A dextrana com uma faixa de variação de peso molecular média de 450.000-650.000
  • Livremente solúvel em água, DMSO, formamida, etilenoglicol e glicerol
  • Versátil e adaptável para uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de dextranas para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
produto comparável
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Dextran Mr 15,000-25,000
Sigma-Aldrich
31387
Dextran
Dextrana average mol wt 150,000
Sigma-Aldrich
D4876
Dextrana
DEAE-Dextran average mol wt 500,000
Supelco
93556
DEAE-Dextran
Dextran analytical standard, for GPC, 410,000
Supelco
00895
Dextran
Dextrana average mol wt 35,000-45,000
Sigma-Aldrich
D1662
Dextrana
Peng Kai Ong et al.
American journal of physiology. Heart and circulatory physiology, 298(6), H1870-H1878 (2010-03-30)
Formation of a cell-free layer is an important dynamic feature of microcirculatory blood flow, which can be influenced by rheological parameters, such as red blood cell aggregation and flow rate. In this study, we investigate the effect of these two
Sheldon J J Kwok et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(7), 2563-2570 (2019-06-19)
Photochemical crosslinking of the sclera is an emerging technique that may prevent excessive eye elongation in pathologic myopia by stiffening the scleral tissue. To overcome the challenge of uniform light delivery in an anatomically restricted space, we previously introduced the
Aude Thiriot et al.
BMC biology, 15(1), 45-45 (2017-05-21)
Intravascular leukocyte recruitment in most vertebrate tissues is restricted to postcapillary and collecting venules, whereas capillaries and arterioles usually support little or no leukocyte adhesion. This segmental restriction is thought to be mediated by endothelial, rather than hemodynamic, differences. The
Marie-Elena Brett et al.
Integrative biology : quantitative biosciences from nano to macro, 10(4), 242-252 (2018-04-07)
Numerous studies have demonstrated the importance of altered hyaluronan metabolism to malignant progression of multiple tumor types, including breast carcinomas. Increased hyaluronan (HA) metabolism in the stroma of primary tumors promotes activation of oncogenic signaling pathways that impact tumor initiation
Martí Ortega-Ribera et al.
Biotechnology and bioengineering, 115(10), 2585-2594 (2018-06-26)
Maintenance of the complex phenotype of primary hepatocytes in vitro represents a limitation for developing liver support systems and reliable tools for biomedical research and drug screening. We herein aimed at developing a biosystem able to preserve human and rodent