solid
peso molecular
Mr ~70000
perda
≤7% loss on drying
Absorção
≤0.05 at 375 nm in H2O at 10%
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)