fonte biológica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Nível de qualidade
Formulário
powder
atividade óptica
[α]/D 199°
peso molecular
average mol wt 15,000-30,000
cor
white
solubilidade
water: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadeia de caracteres SMILES
O1C(C(C(C(C1CO)O)O)O)OCC2OC(C(C(C2O)O)O)OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-5(21)9(23)10(24)6(22)3-31-17-16(30)14(28)12(26)8(34-17)4-32-18-15(29)13(27)11(25)7(2-20)33-18/h1,5-18,20-30H,2-4H2
chave InChI
FZWBNHMXJMCXLU-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Dmitri Simberg (University of Colorado Anschutz Medical Campus, USA) reviews the used of dextran and cyclodextrin for the synthesis of nanoparticles used in drug delivery applications.
Dmitri Simberg (University of Colorado Anschutz Medical Campus, USA) reviews the used of dextran and cyclodextrin for the synthesis of nanoparticles used in drug delivery applications.