fonte biológica
(Leuconostoc spp.)
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
Mr ~500,000
composição
Sulfur Content, 16.0-19.0% (dry basis)
fabricante/nome comercial
EDQM
faixa de pH útil
6.0-8.0 (10 g/L)
solubilidade
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Mg: ≤100 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?