D4911
Sulfato de dextrana
mol wt 6,500-10,000
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bacterial (Leuconostoc)
Nível de qualidade
forma
powder
peso molecular
6,500-10,000
composição
Sulfur Content, 16.0-22.0%
cor
white to light yellow
faixa de pH útil
6.0-8 (10 g/L)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
- as a standard to perform polyacrylamide-gel electrophoresis for carbohydrates (C-PAGE)(59) and agarose gel electrophoresis(60)
- for RNA sequential probing of targets (SPOTs) imaging(61)
- as a component of 1% injection buffer(62)
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Dextran sulfates are supplied as the sodium salt forms, making them soluble and stable in water. Dextran sulfate contains approximately 17% sulfur which is equivalent to approximately 2.3 sulfate groups per glucosyl residue.