Documentos Principais
D8906
Sigma-Aldrich
Sulfato de dextrana
for molecular biology, average Mw >500,000 (dextran starting material), contains 0.5-2% phosphate buffer
Sinônimo(s):
6-O-(6-O-beta-D-Glucopiranosil-beta-D-glucopiranosil)-D-glucose, Manninotriose
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.31
fonte biológica
synthetic
grau
for molecular biology
Formulário
powder
peso molecular
average Mw >500,000 (dextran starting material)
contém
0.5-2% phosphate buffer
composição
Sulfur Content, 16.0-19.0%
técnica(s)
FISH: suitable
FTIR: suitable
cor
off-white
faixa de pH útil
6.0-8 (10 g/L)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL
adequação
suitable for marker for electrophoresis
suitable for nucleic acid hybridization
aplicação(ões)
genomic analysis
sample preparation
Descrição geral
O sulfato de dextrana de sódio (DSS) é um derivado sintético sulfatado de dextrana, um polissacarídeo complexo composto por moléculas de glicose. O DSS é caracterizado como um polissacarídeo biocompatível e altamente ramificado com ligações glicosídicas 1–6 e 1–4, apresentando aproximadamente 2,3 grupos de sulfato por unidade de glicosil. O sulfato de dextrana é um polissacarídeo sulfatado com um peso molecular variável variando de 5 a 1.400 kDa. Ele é amplamente utilizado em pesquisas de biologia molecular e bioquímica, com ênfase especial em investigações gastrointestinais.O DSS é amplamente reconhecido por sua capacidade de induzir inflamação colônica em modelos de camundongo de doença inflamatória intestinal (DII). É amplamente reconhecido por sua capacidade de induzir inflamação colônica em modelos de camundongo de doença inflamatória intestinal (DII), criando modelos de DII aguda, crônica e recorrente por meio do ajuste de sua concentração e frequência de administração. Além disso, o sulfato de dextrana é aplicado em várias técnicas de biologia molecular, como a precipitação de lipoproteínas, aceleração da hibridização da sonda de DNA e facilitação de isolamentos ribossomais. Notavelmente, o DSS serve como um valioso ligante cruzado para quitosana, permitindo a criação de micropartículas e nanopartículas usadas em sistemas controlados de administração de medicamentos. Além dessas aplicações, o DSS desempenha um papel central em diversas áreas de pesquisa, particularmente imunologia e virologia, onde modula ativamente as respostas imunes, melhora a imunidade humoral, influencia a ativação de linfócitos B e afeta a reatividade de timócitos às lectinas.
Aplicação
O sulfato de dextrana possui muitas aplicações e em hibridizações de ácidos nucleicos, pode ser usado como acelerador, para diminuir o tempo necessário para hibridização da sonda. O sulfato de dextrana pode ser incluído no tampão de hibridização quando a taxa de hibridização for um fator limitante na detecção de sequências raras, ou pode ser incluído no tampão de hibridização quando uma quantidade de sonda limitada estiver disponível. O sulfato de dextrana funciona como um acelerador, excluindo o ácido nucleico do volume de solução ocupado pelo polímero, aumentando, assim, a concentração efetiva de sonda.
O sulfato de dextrana tem sido usado
  • como um marcador de peso molecular para avaliar a pureza e homogeneidade dos polissacarídeos purificados por eletroforese em gel
  • como componente do tampão de hibridização no protocolo de hibridização fluorescente in situ (FISH) para detecção e análise de DNA
Ações bioquímicas/fisiológicas
O sulfato de dextrana, sendo um polissacarídeo sulfatado, desencadeia consistentemente colite experimental aguda e crônica. Acredita-se que ele inicie a lesão e a inflamação da mucosa, principalmente por meio de um impacto tóxico direto nas células epiteliais. Esse efeito inicial ativa macrófagos e linfócitos T, levando à citotoxicidade mediada por citocinas.
Características e benefícios
  • Adequado para hibridização de ácido nucleico e biologia molecular
  • Sulfato de dextrana com peso molecular médio de >500.000
  • Teor de enxofre de 16,0-19,0 %
  • Versátil e adaptável para uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa
Adequação
Testado quanto à adequação em hibridizações de ácidos nucleicos
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
Para obter uma compreensão abrangente de nossa ampla gama de dextranas para sua pesquisa, recomendamos que você visite nossa página de categoria de carboidratos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Robert N Duncan et al.
PloS one, 10(12), e0145810-e0145810 (2015-12-30)
Wnt signaling regulates multiple aspects of vertebrate central nervous system (CNS) development, including neurogenesis. However, vertebrate genomes can contain up to 25 Wnt genes, the functions of which are poorly characterized partly due to redundancy in their expression. To identify
Benjamin R King et al.
Journal of virology, 92(12) (2018-04-13)
Lymphocytic choriomeningitis mammarenavirus (LCMV) is an enveloped, negative-strand RNA virus that causes serious disease in humans but establishes an asymptomatic, lifelong infection in reservoir rodents. Different models have been proposed to describe how arenaviruses regulate the replication and transcription of
Hiroki Ikeda et al.
Nature communications, 8(1), 1616-1616 (2017-11-22)
Higher-order chromatin organization controls transcriptional programs that govern cell properties and functions. In order for pluripotent stem cells (PSCs) to appropriately respond to differentiation signals, developmental gene loci should be structurally and spatially regulated to be readily available for immediate
Bhavana Tiwari et al.
Current biology : CB, 27(19), 3010-3016 (2017-10-03)
Retrotransposons are a pervasive class of mobile elements present in the genomes of virtually all forms of life [1, 2]. In metazoans, these are preferentially active in the germline, which, in turn, mounts defenses that restrain their activity [3, 4].
Danielle L Cullinane et al.
Reproduction (Cambridge, England), 149(1), 43-54 (2014-10-23)
The protamine 1 (Prm1) and sperm mitochondria-associated, cysteine-rich protein (Smcp) mRNAs exemplify a widespread pattern of mRNA-specific regulation of mRNA translation in post-meiotic spermatogenic cells, spermatids. Both mRNAs are transcribed and initially stored in free-mRNPs in early spermatids, and translated
Artigos
Available Fluorescent in situ hybridization (FISH) procedures, reagents and equipment.
Protocolos
Dextran sulfates are supplied as the sodium salt forms, making them soluble and stable in water. Dextran sulfate contains approximately 17% sulfur which is equivalent to approximately 2.3 sulfate groups per glucosyl residue.