40357
Sulfato de dextrana
low sulfate content
About This Item
Formulário
powder
qualidade
low sulfate content
peso molecular
Mw ~20,000
composição
sulfur content, 8-13%
solubilidade
water: soluble
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties