52423
Sulfato de dextrana
low sulfate content, Mr ~40,000
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
(Leuconostoc spp)
Nível de qualidade
forma
powder
qualidade
low sulfate content
peso molecular
Mr ~40,000
composição
Sulfur Content, 8-13%
perda
≤10% loss on drying
cor
white to off-white
faixa de pH útil
6.0-8 (10 g/L)
solubilidade
H2O: 100 mg/mL, clear, colorless to faintly greenish-yellow
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties