fonte biológica
(Leuconostoc spp.)
Nível de qualidade
forma
powder
peso molecular
Mr 5,000
composição
Sulfur Content, 16.0-20.0%
perda
≤10% loss on drying
faixa de pH útil
6.0-8.0 (10 g/L)
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless to slightly yellow
water: 100 g/L at 25 °C (77 °F )
H2O: freely soluble 50 mg/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Nota de preparo
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Os clientes também visualizaram
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties