Documentos Principais
A5486
Sigma-Aldrich
Azoximetano
13.4 M, ≥98%
Sinônimo(s):
AOM
About This Item
Fórmula linear:
CH3N=N(→O)CH3
Número CAS:
Peso molecular:
74.08
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352124
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.25
Ensaio
≥98%
Formulário
liquid
composição
methylene chloride, ≤1%
condição de armazenamento
(Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.)
concentração
13.4 M
cor
colorless
p.e.
97-99 °C (lit.)
densidade
0.991 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
genomic analysis
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
C\N=[N+](/C)[O-]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-3-4(2)5/h1-2H3/b4-3+
chave InChI
DGAKHGXRMXWHBX-ONEGZZNKSA-N
Descrição geral
Azoximetano (OMA) é um potente produto químico laboratorial usado para estudar o início, a progressão e a prevenção do câncer, particularmente no cólon. Ele atua como carcinógeno, desencadeando a formação de tumores, e como agente de mutação genética, causando alterações específicas no DNA.
Aplicação
O azoximetano (AOM), um agente de mutação gênica, pode ser usado com sulfato de sódico de dextrana (DSS) para criar modelos de câncer em animais de laboratório que podem ser usados para estudar os mecanismos de progressão e quimioprevenção do câncer.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Carcinógeno que induz adutos de O6-metilguanina no DNA levando a transições G→A. Induz tumorigênese no cólon de animais de laboratório e é usado para estudar o mecanismo de progressão do câncer e quimioprevenção.
Características e benefícios
Versátil e adaptável a uma ampla variedade de aplicações laboratoriais e de pesquisa.
Outras notas
Para mais informações sobre nossa linha de Bioquímicos, preencha este formulário.
É essencial determinar a dose correta de azoximetano para o design experimental para evitar a morte prematura dos animais de laboratório.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
75.2 °F
Ponto de fulgor (°C)
24 °C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Bianca N Islam et al.
Cancer prevention research (Philadelphia, Pa.), 10(7), 377-388 (2017-05-05)
Intestinal cyclic guanosine monophosphate (cGMP) signaling regulates epithelial homeostasis and has been implicated in the suppression of colitis and colon cancer. In this study, we investigated the cGMP-elevating ability of the phosphodiesterase-5 (PDE5) inhibitor sildenafil to prevent disease in the
Eva Pastille et al.
PLoS pathogens, 13(9), e1006649-e1006649 (2017-09-25)
Inflammatory bowel diseases (IBD) are chronic inflammatory disorders of the gastrointestinal tract, strongly associated with an increased risk of colorectal cancer development. Parasitic infections caused by helminths have been shown to modulate the host's immune response by releasing immunomodulatory molecules
Sonia Leon-Cabrera et al.
Cancers, 10(9) (2018-09-22)
Signal transducer and activator of transcription 1 (STAT1) is part of the Janus kinase (JAK/STAT) signaling pathway that controls critical events in intestinal immune function related to innate and adaptive immunity. Recent studies have implicated STAT1 in tumor⁻stroma interactions, and
Carlotta Tacconi et al.
Cancer research, 79(16), 4196-4210 (2019-06-27)
Colorectal cancer is a major cause of cancer-related death in Western countries and is associated with increased numbers of lymphatic vessels (LV) and tumor-associated macrophages (TAM). The VEGFC/VEGFR3 pathway is regarded as the principal inducer of lymphangiogenesis and it contributes
Linlin Lu et al.
Pharmacological research, 129, 318-328 (2017-12-05)
DACT2, a tumor suppressor gene in various tumors, is frequently down-regulated via hypermethylation. We found DACT2 gene expressions were dramatically silenced (P = 0.002, n = 8) in our clinical colorectal cancer (CRC) tissues, and TCGA data revealed DACT2 hypermethylation correlated to CRC poor