30461
DEAE-Dextran hydrochloride
BioReagent, for molecular biology
Sinônimo(s):
Diethylaminoethyl-dextran hydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for molecular biology
Nível de qualidade
linha de produto
BioReagent
forma
solid
Impurezas
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
solubilidade
H2O: 0.1 g/mL, clear
temperatura de armazenamento
room temp
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3