G1397
Gentamicin
liquid, non-animal origin, suitable for cell culture, BioReagent
Sinônimo(s):
Gentamicin
About This Item
Produtos recomendados
product name
Gentamicina, 50 mg/mL in deionized water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
fonte biológica
microbial
Nível de qualidade
esterilidade
0.1 μm filtered
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
potência
50-60 mg per mL
concentração
50 mg/mL in deionized water
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
colorless to light yellow
densidade
1.000 g/cm3
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
chave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Aplicação
A solução de sulfato de gentamicina foi usada como componente de diversos tipos de meios de cultura.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias gram negativas e gram positivas, inclusive cepas resistente a tetraciclina, cloranfenicol, canamicina e colistina, especialmente cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Componentes
Atenção
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
Human renal proximal tubule epithelial cells (RPTECs) are commonly used to predict human renal drug permeability and to investigate drug efflux. We have generated transporter knockout (KO) cell lines using CompoZr® Zinc Finger Nuclease (ZFN) technology in a proprietary renal proximal tubule epithelial cell line.
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Conteúdo relacionado
MVP Icon™ determines ATP on surfaces in hospitals, medical institutions and public places to assess cleaning and disinfection effectiveness