Documentos Principais
G1522
Sigma-Aldrich
Gentamicin
solution, suitable for hybridoma, BioReagent
Sinônimo(s):
Garamycin, Gentiomycin C
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352207
eCl@ss:
42020823
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
Nome do produto
Gentamicina, Hybri-Max, 0.1 μm filtered, 50 mg/mL gentamicin, BioReagent, suitable for hybridoma
grau
Hybri-Max
Nível de qualidade
esterilidade
0.1 μm filtered
linha de produto
BioReagent
Formulário
liquid
qualidade
Prepared in tissue culture grade water.
concentração
50 mg/mL gentamicin
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
cor
colorless to light yellow
densidade
1.000 g/cm3
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O.CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC[C@]1(C)O)O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3O[C@H](CN)CC[C@H]3N)[C@@H]2O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@H](OC[C@]4(C)O)O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6O[C@@H](CC[C@H]6N)[C@@H](C)N)[C@@H]5O.CN[C@H](C)[C@@H]7CC[C@@H](N)[C@H](O7)O[C@@H]8[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]9OC[C@](C)(O)[C@H](NC)[C@H]9O)[C@H]8O
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
chave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrição geral
Chemical structure: aminoglycoside
Aplicação
Gentamicin solution has been used to study its dose-related antipruritic effects on serotonin (5-HT)-induced scratching model. It has also been used in electrophysiological analysis.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A gentamicina inibe a síntese de proteínas ao se ligar à subunidade 30S do ribossomo.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias gram negativas e gram positivas, inclusive cepas resistente a tetraciclina, cloranfenicol, canamicina e colistina, especialmente cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Componentes
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Atenção
The product is stable at 37° for 5 days and is stored at 2-8°C.
Informações legais
Hybri-Max is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Long-term depression induced by endogenous cannabinoids produces neuroprotection via astroglial CB1R after stroke in rodents
<BIG>Wang F, et al.</BIG>
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 1122-1137 (2019)
Meng Wei et al.
Biochemical and biophysical research communications, 503(2), 1154-1159 (2018-06-29)
Like tumour cells, during intraerythrocytic stage, Plasmodium-infected erythrocytes rely completely on glucose absorption from the blood circulation for energy metabolism. Glucose is taken up by glucose transporter 1 (GLUT1) on human red blood cells (RBCs) and glucose transporter 4 (GLUT4)
Mulualem E Tilahun et al.
PloS one, 6(11), e27203-e27203 (2011-11-22)
Staphylococcal enterotoxin B (SEB) is one of a family of toxins secreted by Staphylococcus aureus that act as superantigens, activating a large fraction of the T-cell population and inducing production of high levels of inflammatory cytokines that can cause toxic
Lingyan Wang et al.
Molecular vision, 17, 2835-2846 (2011-12-01)
There is an unmet challenge to promote wound healing in non-healing wounds such as in the post-LASIK (laser-assisted in situ keratomileusis) cornea. Using human corneal fibroblasts (HCFs) in cell culture, we investigated the concentration dependence of the growth factor transforming
Seong-Won Nam et al.
PloS one, 6(7), e21387-e21387 (2011-07-14)
Pseudomonas aeruginosa (PA) and Burkholderia cepacia complex (Bcc), commonly found in the lungs of cystic fibrosis (CF) patients, often produce cyanide (CN), which inhibits cellular respiration. CN in sputa is a potential biomarker for lung infection by CF pathogens. However
Artigos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic