P7539
Penicillin–Streptomycin Solution Hybri-Max™
with 10,000 units penicillin and 10mg/ml streptomycin in 0.9% NaCl, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
Sinônimo(s):
Pen-Strep
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
esterilidade
0.1 μm filtered
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
técnica(s)
cell culture | hybridoma: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- as a supplement in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium to maintain human breast cancer cell lines
- as a component of the Dulbecco′s modified Eagle′s medium/F-12 (DMEM/F-12) to culture human chondrocytes
- as a component of the DMEM medium to culture human hepatocyte carcinoma cells
Outras notas
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)