11074440001
Roche
Penicillin-Streptomycin
suitable for cell culture, lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution), non-sterile; 0.2 μm filtered, sufficient for 20 mL
Sinônimo(s):
antibiotic
About This Item
Produtos recomendados
esterilidade
non-sterile; 0.2 μm filtered
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized (clear, colorless solution after reconstitution)
uso
sufficient for 20 mL
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
50 mg/mL streptomycin in 0.9% NaCl (as sulfate)
50,000 U/mL penicillin in 0.9% NaCl
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
Modo de ação
cell wall synthesis | interferes
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sensitive organisms:
- Gram-positive bacteria (penicillin)
- Gram-negative bacteria (streptomycin)
- Stability:Penicillin: 3 days
- Streptomycin: 3 days in media at +37 °C
Aplicação
forma física
Nota de preparo
100 μg/ml streptomycin
Reconstituição
Outras notas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
11074440001 | 4061838698261 |