Documentos Principais
G1914
Sigma-Aldrich
Gentamicina
meets USP testing specifications, powder
Sinônimo(s):
Gentamicin sulfate salt, Garamycin, Gentiomycin C
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51281651
eCl@ss:
42020823
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
fonte biológica
Micromonospora purpurea
Nível de qualidade
Agency
USP/NF
meets USP testing specifications
Formulário
powder
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
chave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrição geral
Chemical structure: aminoglycoside
Aplicação
Gentamicin sulfate, a broad-spectrum antibiotic, used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A gentamicina provoca a leitura errada de códons ao se ligar à subunidade ribossômica 30S, bloqueando a translocação de peptidil-tRNA do sítio aceptor para o sítio doador. O efeito bactericida da gentamicina sobre a Pseudomonas aeruginosa é exercido pela ligação da gentamicina à membrana externa, onde ela desaloja cátions naturais, desestabiliza a membrana e forma buracos na superfície celular.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias Gram negativas e Gram positivas, inclusive cepas resistentes a tetraciclina, cloranfenicol, canamicina e colistina, especialmente cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus..
Componentes
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Atenção
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-142.
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Lintao Gu et al.
Experimental cell research, 360(2), 257-263 (2017-09-17)
Neural stem cells (NSCs) have exhibited promising potential in therapies against neuronal hearing loss. Ferulic acid (FA) has been widely reported to enhance neurogenic differentiation of different stem cells. We investigated the role of FA in promoting NSC transplant therapy
Changjun Han et al.
Biomacromolecules, 18(11), 3776-3787 (2017-10-05)
In addition to customizing shapes of metal bone substitutes for patients, the 3D printing technique can reduce the modulus of the substitutes through the design and manufacture of interconnected porous structures, achieving the modulus match between substitute and surrounding bone
Chang-Chin Wu et al.
Journal of biomedical materials research. Part B, Applied biomaterials, 106(1), 80-87 (2016-11-20)
Patients with inadequate volume of alveolar processes or bone defects commonly require graft substitutes in oral, maxillofacial or orthopedic surgery. Ridge augmentation and reconstruction of facial bony defects with bone graft materials achieve better outcomes in functional and aesthetic rehabilitation.
Erika E A Brown et al.
PloS one, 11(11), e0166989-e0166989 (2016-11-22)
The morphology and distribution of lateral line neuromasts vary between ecomorphological types of anuran tadpoles, but little is known about how this structural variability contributes to differences in lateral-line mediated behaviors. Previous research identified distinct differences in one such behavior
Artur Adamczak et al.
Journal of clinical medicine, 9(1) (2020-01-08)
Among natural substances widespread in fruits, vegetables, spices, and medicinal plants, flavonoids and organic acids belong to the promising groups of bioactive compounds with strong antioxidant and anti-inflammatory properties. The aim of the present work was to evaluate the antibacterial
Protocolos
Extraction and quantitative analysis of aminoglycosides in porcine tissue, using molecular imprinted polymer solid phase extraction followed by LC-MS/MS.