Key Documents
G0200000
Gentamicina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinônimo(s):
Gentamicin sulfate salt
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
pharmaceutical primary standard
família API
gentamicin
fabricante/nome comercial
EDQM
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
chave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrição geral
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicação
Gentamicin sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A gentamicina provoca a leitura errada de códons ao se ligar à subunidade ribossômica 30S, bloqueando a translocação de peptidil-tRNA do sítio aceptor para o sítio doador. O efeito bactericida da gentamicina sobre a Pseudomonas aeruginosa é exercido pela ligação da gentamicina à membrana externa, onde ela desaloja cátions naturais, desestabiliza a membrana e forma buracos na superfície celular.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias Gram negativas e Gram positivas, inclusive cepas resistentes a tetraciclina, cloranfenicol, canamicina e colistina, especialmente cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus..
Embalagem
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Outras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Quantitation of gentamicin sulfate in injectable solutions by capillary electrophoresis.
Flurer L C and Wolnik A K.
Journal of Chromatography A, 663(2), 259-263 (1994)
Arul Joseph et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 51(3), 521-531 (2009-10-10)
Gentamicin sulfate is a potent broad spectrum aminoglycoside antibiotic which is used as an active pharmaceutical ingredient (API) against both Gram-positive and Gram-negative bacteria. A reversed-phase high performance liquid chromatographic (RP-HPLC) method has been developed and validated to determine the
Cláudio Roque et al.
Journal of neurochemistry, 149(1), 27-40 (2018-12-21)
Selective activation of the G protein-coupled estrogen receptor has been proposed to avoid some of the side effects elicited by the activation of classical estrogen receptors α and β. Although its contribution to neuroprotection triggered by estradiol in brain disorders