Key Documents
G4918
Sigma-Aldrich
Gentamicina
meets EP, USP testing specifications
Sinônimo(s):
Gentamicin sulfate salt
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
51281651
eCl@ss:
42020823
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.76
Agency
meets EP testing specifications
meets USP testing specifications
forma
powder
atividade óptica
[α]/D 107 to 121°
cor
white to off-white
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
chave InChI
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Descrição geral
Chemical structure: aminoglycoside
Aplicação
Gentamicin sulfate, a broad-spectrum antibiotic, used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Modo de ação: A gentamicina provoca a leitura errada de códons ao se ligar à subunidade ribossômica 30S, bloqueando a translocação de peptidil-tRNA do sítio aceptor para o sítio doador. O efeito bactericida da gentamicina sobre a Pseudomonas aeruginosa é exercido pela ligação da gentamicina à membrana externa, onde ela desaloja cátions naturais, desestabiliza a membrana e forma buracos na superfície celular.
Espectro da ação antimicrobiana: Inclui bactérias Gram negativas e Gram positivas, inclusive cepas resistentes a tetraciclina, cloranfenicol, canamicina e colistina, especialmente cepas de Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus..
Componentes
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Atenção
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-142.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
W Joshua Frazier et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 183(11), 7411-7419 (2009-11-06)
MAPKs are crucial for TNF-alpha and IL-6 production by innate immune cells in response to TLR ligands. MAPK phosphatase 1 (Mkp-1) deactivates p38 and JNK, abrogating the inflammatory response. We have previously demonstrated that Mkp-1(-/-) mice exhibit exacerbated inflammatory cytokine
Kelly N Owens et al.
PLoS genetics, 4(2), e1000020-e1000020 (2008-05-06)
Inner ear sensory hair cell death is observed in the majority of hearing and balance disorders, affecting the health of more than 600 million people worldwide. While normal aging is the single greatest contributor, exposure to environmental toxins and therapeutic
Bart Tummers et al.
Immunity, 52(6), 994-1006 (2020-05-20)
Cell death pathways regulate various homeostatic processes. Autoimmune lymphoproliferative syndrome (ALPS) in humans and lymphoproliferative (LPR) disease in mice result from abrogated CD95-induced apoptosis. Because caspase-8 mediates CD95 signaling, we applied genetic approaches to dissect the roles of caspase-8 in
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(5), 8125-8143 (2015-05-09)
The reaction of 1-adamantyl isothiocyanate 4 with the various cyclic secondary amines yielded the corresponding N-(1-adamantyl)carbothioamides 5a-e, 6, 7, 8a-c and 9. Similarly, the reaction of 4 with piperazine and trans-2,5-dimethylpiperazine in 2:1 molar ratio yielded the corresponding N,N'-bis(1-adamantyl)piperazine-1,4-dicarbothioamides 10a
Ying Zou et al.
Molecular and cellular biology, 29(9), 2390-2397 (2009-02-19)
The molecular distinctions between mortality stages 1 (M1; senescence) and 2 (M2; crisis) of human replicative aging are ill defined. We demonstrate a qualitative difference between telomeric end associations at M1 and the end fusions that produce dicentric chromosomes and