G9654
Gentamicin-Glutamine
solution, suitable for cell culture, BioReagent
About This Item
Produtos recomendados
product name
Gentamicin-Glutamine solution, with 200 mM L-glutamine and 5 mg gentamicin per mL in tissue culture grade water, liquid, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Nível de qualidade
esterilidade
0.1 μm filtered
linha de produto
BioReagent
forma
liquid
potência
5-6 mg per mL
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
endotoxin, tested
espectro de atividade do antibiótico
Gram-negative bacteria
Gram-positive bacteria
mycoplasma
Modo de ação
protein synthesis | interferes
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Antimicrobial spectrum: This product acts against both gram-negative and gram-positive bacteria, and mycoplasma.
Componentes
Atenção
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Artigos
Importance and uses of glutamine in hybridoma and mammalian cell culture