Documentos Principais
80881
Sigma-Aldrich
DEAE-Dextran
average mol wt 40,000
Sinônimo(s):
Diethylaminoethyl-Dextran
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.32
Formulário
powder
peso molecular
average mol wt 40,000
composição
nitrogen content, 2-5%
perda
≤10% loss on drying
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O(CCC)C(=O)c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C11H14O2/c1-3-8-13-11(12)10-6-4-9(2)5-7-10/h4-7H,3,8H2,1-2H3
chave InChI
LRNBWFXCDULFQF-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties