Documentos Principais
19534
Sigma-Aldrich
Q-Dextran
average mol wt 4,000
About This Item
Código UNSPSC:
12171500
NACRES:
NA.32
peso molecular
average mol wt 4,000
Nível de qualidade
composição
nitrogen content, 1.5-2.5%
perda
≤10% loss on drying
temperatura de armazenamento
−20°C
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Artigos
Additional information about FITC-labelled polysaccarides including FITC-Dextran, FITC-DEAE-dextran (FDD), FITC-carboxymethyl-dextran (FCM-Dextran). This page discusses the impact of weight-average molecular weight on the respective molecule dimensions and other physical properties