Documentos Principais
MAB8183
Sigma-Aldrich
Anti-EBV MA-gp350/250 Antibody, clone 2L10
clone 2L10, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Membrane Antigen gp350/250
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2L10, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
Especificidade
MA - gp 350/250
Aplicação
Detect EBV MA-gp350/250 using this Anti-EBV MA-gp350/250 Antibody, clone 2L10 validated for use in ELISA, IF & WB.
Immunofluorescence
ELISA (Non neutralizing)
Immunoblotting (weak)
forma física
Format: Purified
Purified immunoglobulin. Liquid in 0.02M phosphate buffer, pH 7.6, 0.25M NaCl, with 0.1% sodium azide.
Outras notas
Concentration: Please refer to the Certificate of Analysis for the lot-specific concentration.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Cellular microRNAs 200b and 429 regulate the Epstein-Barr virus switch between latency and lytic replication.
Ellis-Connell, AL; Iempridee, T; Xu, I; Mertz, JE
Journal of virology null