FCABS325PE
Milli-Mark® Anti-acetyl-Histone H3-PE Antibody
Milli-Mark®, from rabbit
Sinônimo(s):
H3t, H3/t, H3/g, Histone H3.1t
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
PE
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
Tetrahymena sp., human, mouse
fabricante/nome comercial
Milli-Mark®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys9,Lys14)
Informações sobre genes
human ... H3F3B(3021)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Descrição-alvo
forma física
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2