ZRB1888
Anti-Histone H3-Lys9me3 Antibody, clone 4J8 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Sinônimo(s):
Histone H31t;H3/t;H3/g;H3-Lys9 3me, H3K9me3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
recombinante
expressed in HEK 293 cells
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4J8, recombinant monoclonal
descrição
4J8 Clone
linha de produto
ZooMAb® learn more
forma
lyophilized
peso molecular
calculated mol wt 15.51 kDa
observed mol wt ~16 kDa
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
características do produto alternativo mais ecológico
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
validação aprimorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
affinity binding assay: suitable
immunohistochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
sequência de epítopo
N-terminal
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
categoria alternativa mais ecológica
, Aligned
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
trimethylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... HIST3H3(8290)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell acid extract.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Histone H3-Lys9me3 in HeLa cell acid extract.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Histone H3-Lys9me3 in Balb3T3/A31 and RAT2 cell lysates.
Affinity Binding Assay: A representative lot of this antibody bound Tri-Methyl-Histone H3-Lys9 peptide with a KD of 1.9 x 10-6 in an affinity binding assay.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in HeLa cell acid extract was prevented by pre-blocking of a representative lot with Histone H3-Lys9me3 peptide, but not with non-methylated Histone H3-Lys9
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected Histone H3-Lys9me3 in human colon tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1