ABF23
Anti-NLRP3 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinônimo(s):
NACHT, LRR and PYD domains-containing protein 3, Angiotensin/vasopressin receptor AII/AVP-like, Caterpiller protein 1.1, CLR1.1, Cold autoinflammatory syndrome 1 protein, Cryopyrin, PYRIN-containing APAF1-like protein 1, NLRP3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NLRP3(114548)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunological Signaling
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected NLRP3 in 10 µg of THP-1 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
THP-1 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1