Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
07-352
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiacetil-histona H3 (Lys9)
serum, Upstate®
Sinônimo(s):
H3K9Ac, Histone H3 (acetyl K9), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
human, Saccharomyces cerevisiae, yeast, vertebrates
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys9)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
Descrição geral
A histona H3 é uma das cinco principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H3 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com estrutura de ′colar de contas′. A cauda N-terminal da histona H3 se projeta do centro do nucleossomo globular e pode sofrer vários tipos diferentes de modificações epigenéticas que influenciam os processos celulares. Essas modificações incluem a ligação covalente de grupos metila ou acetila aos aminoácidos lisina e arginina e a fosforilação de serina ou treonina.
Especificidade
Espera-se ampla reatividade cruzada entre espécies.
Reconhece a acetil-histona H3 (Lys9), Mr 17 kDa. Uma outra proteína desconhecida foi detectada em Mr 23 kDa.
Imunogênio
Epítopo: a.a. 4-14
Peptídeo sintético conjugado com ovalbumina (KQTARAcKSTGGK-C) correspondente aos aminoácidos 4-14 da histona H3 de levedura acetilada na lisina 9, com uma cisteína na extremidade C adicionada para fins de conjugação.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Imunoprecipitação da cromatina (ChIP):
um laboratório independente demonstrou que este anticorpo imunoprecipita preferencialmente a cromatina da levedura do tipo selvagem e não de uma cepa de levedura que contém uma substituição de lisina por alanina no resíduo 9.
Ensaio de especificidade do peptídeo de histona Beadlyte :
Uma diluição de 1:1.000 a 1:5000 deste lote foi incubada com peptídeos de histona H3 contendo várias modificações conjugadas com microsferas Luminex. Não foi observada reatividade cruzada com peptídeos contendo acetil-lisina 14 ou acetil-lisina 27.
O anticorpo antiacetil-histona H3 (Lys9) é um anticorpo policlonal de coelho para a detecção de acetil-histona H3 (Lys9), também conhecida como H3K9Ac e histona H3 (acetil K9), e foi publicado e validado em ChIP, WB, Mplex.
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado rotineiramente por western blot em extratos ácidos de butirato de sódio tratados com células HeLa.
Análise de western blot:
uma diluição de 1:5.000 a 1:10.000 deste lote detectou acetil-histona H3 (Lys9) em extratos ácidos de células HeLa tratadas com butirato de sódio (N.º do catálogo 17-305).
Descrição-alvo
17 kDa
Ligação
Substitui: 04-1003
forma física
Antissoro contendo 0,35% de azida sódica e glicerol 30%.
Não purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de recebimento. Para recuperação máxima de produto, centrifugue o frasco antes de remover a tampa.
Nota de análise
Controle
células HeLa e NIH/3T3 tratadas com TSA, tecido de osteossarcoma.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Genome-wide profiling of histone H3 lysine 9 acetylation and dimethylation in Arabidopsis reveals correlation between multiple histone marks and gene expression.
Zhou J, Wang X, He K, Charron JB, Elling AA, Deng XW
Plant Molecular Biology null
Genome-wide analysis of abnormal H3K9 acetylation in cloned mice.
Suzuki, T; Kondo, S; Wakayama, T; Cizdziel, PE; Hayashizaki, Y
Testing null
Transcription-dependent silencing of inducible convergent transgenes in transgenic mice.
Calero-Nieto, FJ; Bert, AG; Cockerill, PN
Epigenetics & Chromatin null
Histone deacetylase inhibitors modify pancreatic cell fate determination and amplify endocrine progenitors.
Haumaitre, Cecile, et al.
Molecular and cellular biology, 28, 6373-6383 (2008)
Polycomb recruitment to DNA in vivo by the YY1 REPO domain.
Wilkinson, FH; Park, K; Atchison, ML
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null