L1418
Anti-LAMP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
LAMP1 Antibody - Anti-LAMP1 antibody produced in rabbit, Lamp1 Antibody, Anti-CD107a, Anti-LAMPA, Anti-LGP120, Anti-Lysosomal-associated membrane protein 1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~120 kDa
reatividade de espécies
rat, mouse, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa, rat NRK, and mouse NIH3T3 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... LAMP1(3916)
mouse ... Lamp1(16783)
rat ... Lamp1(25328)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1