MABN1806
Anti-TPP1 Antibody, clone 2E12
clone 2E12, from mouse
Sinônimo(s):
Tripeptidyl-peptidase 1, Cell growth-inhibiting gene 1 protein, Lysosomal pepstatin-insensitive protease, LPIC, Tripeptidyl aminopeptidase
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2E12, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... TPP1(1200)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TPP1 in CHO cells transfected with TPP1 and TPP1 mutant (Courtesy of Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected TPP1 in CHO cells expressing WT TPP1 (Courtesy of Adam Golabek, Ph.D., New York State Institute for Basic Research in Developmental Disabilities, New York, USA).
Neuroscience
Qualidade
Immunohistochemistry Analysis: A 1:5,000 dilution of this antibody detected TPP1 in human placenta tissue.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1