ABS85
Anti-CPT2 Antibody
serum, from rabbit
Sinônimo(s):
Carnitine O-palmitoyltransferase 2, mitochondrial, Carnitine palmitoyltransferase II, CPT II
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
reatividade da espécie (prevista por homologia)
human (immunogen homology)
técnica(s)
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CPT2(1376)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blot Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected CPT2 on 10 µg of rat liver mitochondria tissue lysate.
Descrição-alvo
Nota de análise
Rat liver mitochondria tissue lysate
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1