05-379
Anti-E2F-1 Antibody, clones KH20 and KH95
Upstate®, from mouse
Sinônimo(s):
Anti-E2F-1, Anti-RBAP1, Anti-RBBP3, Anti-RBP3
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
KH20, monoclonal
KH95, monoclonal
reatividade de espécies
Xenopus, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... E2F1(1869)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualidade
Immunoprecipitation: 4μg of this antibody immunoprecipitated E2F-1 from HeLa nuclear extract.
Gel Shift: The KH20 clone has been shown to gel shift the E2F-1/DP-1/DNA complex (Helin, 1993; Wu, 2000).
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Positive Antigen Control: Catalog #12-309, Hela cell nuclear extract. Add an equal volume of Laemmli reducing sample buffer to 10 μL of extract and boil for 5 minutes to reduce the preparation. Load 20 μg of reduced extract per lane for minigels.
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1