MAB1578
Anti-Muscarinic Acetylcholine Receptor m4 Antibody, clone 18C7.2
clone 18C7.2, Chemicon®, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
18C7.2, monoclonal
purificado por
using Protein A
reatividade de espécies
monkey
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rhesus monkey ... Chrm4(574195)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western blot (transfected CHO cell lines)
Immunoprecipitation (rat and monkey)
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2