MABC39
Anti-LAMP-1 (CD107a) Antibody, clone 1D4B
clone 1D4B, from rat
Sinônimo(s):
lysosomal-associated membrane protein 1, lysosome-associated membrane glycoprotein 1, Lysosome-associated membrane protein 1, CD107 antigen-like family member A, CD107a antigen
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
1D4B, monoclonal
reatividade de espécies
mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
mouse ... Lamp1(16783)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunocytochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IC (Chen, 1985).
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Tumor Markers
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:50,000 dilution of this antibody detected LAMP-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
NIH/3T3 cell lysate
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1