Key Documents
2504
Millipore
Solução forte de remoção de anticorpos ReBlot Plus, 10x
Sinônimo(s):
Western blot stripping solution, blot stripping solution
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
forma
liquid
embalagem
pkg of 50 mL
fabricante/nome comercial
Chemicon®
Re-Blot
técnica(s)
western blot: suitable
método de detecção
chemiluminescent
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
O western blot é uma técnica comumente usada para estudar a função e localização de proteínas. Em geral, as amostras de proteínas são submetidas a eletroforese em SDS-PAGE e transferidas para uma membrana de nitrocelulose ou náilon, por exemplo, onde há a adição de anticorpos específicos. Diferentemente das tecnologias baseadas em ácidos nucleicos, que permitem a reutilização de southern e northern blots, a reutilização de western blots se mostrou difícil.
A remoção e readição de anticorpos a western blots oferece diversas vantagens:
1) Conservação de amostras caras ou disponíveis apenas em quantidades limitadas,
2) Análise de um determinado blot usando vários anticorpos diferentes, por exemplo, anticorpos específicos para determinados subtipos ou isoformas,
3) Reanálise de resultados anômalos e confirmação com o mesmo anticorpo ou com outro,
4) Correção de erros de incubação com o anticorpo errado,
5) Economia de gastos com reagentes e economia de tempo reutilizando o mesmo blot.
Embora as matrizes de imunoafinidade baseadas em antígenos e anticorpos, tais como conjugados Sepharose, tenham sido reutilizadas muitas vezes sem comprometer a reatividade antígeno-anticorpo, a necessidade de extremos de pH e agentes caotrópicos impossibilita a aplicação desses métodos em western blot.
A solução forte de remoção de anticorpos para western blot Re-Blot Plus da MILLIPORE contém soluções formuladas especialmente para remover anticorpos de western blots de forma rápida e eficaz, sem afetar significativamente as proteínas imobilizadas.
As vantagens da solução forte de remoção de anticorpos para western blot Re-Blot Plus incluem:
· Ausência do odor pungente do b-mercaptoetanol na solução de remoção de anticorpos.
· A remoção de anticorpos é feita em temperatura ambiente. Não é necessário o aquecimento dos blots.
· Os anticorpos podem ser removidos dos blots em cerca de 15 minutos em temperatura ambiente.
· Os blots podem ser reutilizados em 25 minutos.
Aplicação
A solução forte de remoção de anticorpos para western blot Re-Blot Plus da MILLIPORE é eficaz para remover anticorpos de western blots que foram revelados com quimioluminescência, iodo radioativo ou outros isótopos. Ela não é recomendada para remover anticorpos de substratos colorimétricos (TMB (tetrametilbenzidina), DAB (diaminobenzidina), 4-cloronaftol etc.), por não ser possível remover de forma eficaz os substratos que precipitam no local de reação.
A solução forte de remoção de anticorpos para western blot Re-Blot Plus deve ser usada apenas para fins qualitativos até que tenha sido estabelecido por análise comparativa de blots que a remoção de anticorpos não afeta quantitativamente um determinado antígeno.
Este produto destina-se apenas ao uso em pesquisa e não deve ser usado para diagnóstico ou in vivo.
Componentes
Solução forte de remoção de anticorpos (10×) – (2 recipientes de 25 ml cada).
Armazenamento e estabilidade
A solução forte de remoção de anticorpos deve ser armazenada a 2-8 °C no ato do recebimento. O produto é estável por 3 a 6 meses após o recebimento. Se a solução de remoção de anticorpos cristalizar durante o armazenamento, ela pode ser dissolvida novamente com leve aquecimento a 37 °C antes do uso.
Observação: Para impedir a degradação do reagente, aperte a tampa firmemente durante o armazenamento. Evite exposição prolongada ao ar.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Re-Blot is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Sepharose is a trademark of Cytiva
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Eva E Nagiec et al.
Antimicrobial agents and chemotherapy, 49(9), 3896-3902 (2005-08-30)
The oxazolidinones are a relatively new structural class of antibacterial agents that act by inhibiting bacterial protein synthesis. The oxazolidinones inhibit mitochondrial protein synthesis, as shown by [35S]methionine incorporation into intact rat heart mitochondria. Treatment of K562 human erythroleukemia cells
Anna Dzionek et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(4) (2020-02-23)
The naproxen-degrading bacterium Bacillus thuringiensis B1(2015b) was immobilised onto loofah sponge and introduced into lab-scale trickling filters. The trickling filters constructed for this study additionally contained stabilised microflora from a functioning wastewater treatment plant to assess the behavior of introduced
Fiona Robinson et al.
PloS one, 3(3), e1801-e1801 (2008-03-13)
The frequency of synonymous codon usage varies widely between organisms. Suboptimal codon content limits expression of viral, experimental or therapeutic heterologous proteins due to limiting cognate tRNAs. Codon content is therefore often adjusted to match codon bias of the host
Abu Hasan Hassimi et al.
Journal of environmental management, 260, 110046-110046 (2020-02-25)
This study was conducted to examine the production of bioflocculants using agricultural wastewater as a fermentation feedstock under different temperatures and incubation times. The mechanism of flocculation was studied to gain a detailed understanding of the flocculation activity. The highest
Céline Cudejko et al.
Blood, 118(9), 2556-2566 (2011-06-04)
The CDKN2A locus, which contains the tumor suppressor gene p16(INK4a), is associated with an increased risk of age-related inflammatory diseases, such as cardiovascular disease and type 2 diabetes, in which macrophages play a crucial role. Monocytes can polarize toward classically