Documentos Principais
IPVH00010
Millipore
Immobilon® -P PVDF Membrane
1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, transfer membrane
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, transfer membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.22
Nome do produto
Membrana de PVDF Immobilon®-P, 1 roll, 27 cm x 3.75 m, 0.45 µm pore size, Hydrophobic PVDF Transfer Membrane for western blotting.
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
dot blot: suitable
western blot: suitable
filtro C × L
27 cm × 3.75 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
160 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
215 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
294 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with Coomassie brilliant blue
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
for use with Sypro<TMSYMBOL></TMSYMBOL> ruby
for use with Toluidine blue
for use with Transillumination
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
A membrana de transferência Immobilon-P é recomendada para a maioria das aplicações de western blot, principalmente em proteínas com mais de 20 kDa. A membrana Immobilon-P tem uma retenção de proteínas excelente, alta resistência física e uma ampla compatibilidade química, o que a torna ideal para diversas aplicações de coloração e reutilização de sondas em métodos de imunodetecção.
Características e benefícios
Membrana de PVDF Immobilon-P:
  • Não quebra, enrola ou fratura quando cortada
  • Baixa interferência de fundo
  • Capacidade de coloração superior
  • Permite a reutilização de sondas várias vezes
Ligação
Substitui: INCP00010
Outras notas
Código do filtro: IPVH
Mecanismos de ligação primários: Eletrostático, hidrofóbico
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Interactions between Brucella suis VirB8 and its homolog TraJ from the plasmid pSB102 underline the dynamic nature of type IV secretion systems.
Bourg, Gisele, et al.
Journal of Bacteriology, 191, 2985-2992 (2009)
Remodeling of VE-cadherin junctions by the human herpes virus 8 G-protein coupled receptor.
Dwyer, J, et al.
Oncogene, 30, 190-200 (2011)
Pulmonary artery smooth muscle cell senescence is a pathogenic mechanism for pulmonary hypertension in chronic lung disease.
Noureddine, Hibo, et al.
Circulation Research, 109, 543-553 (2011)
Effects of HIV protease inhibitors on progression of monocrotaline- and hypoxia-induced pulmonary hypertension in rats.
Gary-Bobo, Guillaume, et al.
Circulation, 122, 1937-1947 (2010)
Luciano Ferrada et al.
Redox biology, 29, 101408-101408 (2020-01-14)
Under physiological conditions, vitamin C is the main antioxidant found in the central nervous system and is found in two states: reduced as ascorbic acid (AA) and oxidized as dehydroascorbic acid (DHA). However, under pathophysiological conditions, AA is oxidized to
Artigos
Comparison of elution techniques for small-scale protein purification of FLAG® tag proteins using anti-FLAG® M2 magnetic beads.