HATF00010
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Membrana de transferência Immobilon®-NC, 1 roll, 33 cm x 3 m, 0.45 µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filtro C × L
33 cm × 3 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau-S red
método de detecção
chemiluminescent
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3