Documentos Principais
HATF85R
Millipore
Immobilon® -NC Nitrocellulose Membrane
1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45µm pore size, Triton-free, nitrocellulose-based transfer membrane
Sinônimo(s):
Western blotting membrane, blotting membrane, nitrocellulose transfer membrane, transfer membrane
About This Item
Código UNSPSC:
41105339
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Nome do produto
Immobilon®-NC Transfer Membrane NOW, 10 m roll, 1 roll, 8.5 cm x 10 m, 0.45µm pore size, Triton-free, mixed cellulose esters transfer membrane
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
nitrocellulose membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Immobilon®
técnica(s)
western blot: suitable
filter W × L
8.5 cm × 10 m
tamanho de poro
0.45 μm pore size
capacidade
117 μg/cm2 adsorption capacity (insulin)
160 μg/cm2 adsorption capacity (BSA)
259 μg/cm2 adsorption capacity (goat IgG)
compatibilidade
for use with Amido black
for use with CPTS
for use with Colloidal gold
for use with India ink
for use with Ponceau¬S red
método de detecção
colorimetric
fluorometric
radioactive
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Immobilon®-NC (HATF) membrane is composed of a mixed cellulose esters matrix.
Aplicação
Immobilon®-NC Transfer Membrane has been used in western blot analysis.
Informações legais
Immobilon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3