WBULS0100
Immobilon ECL Ultra Western HRP Substrate
Western blotting, HRP
Sinônimo(s):
HRP substrate
técnica(s)
western blot: suitable
método de detecção
chemiluminescent
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
Sufficient for 1000 cm²
Componentes
Solution B- 50 mL
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Os clientes também visualizaram
Artigos
The possible causes and potential remedies for challenges encountered as a result of blocking, washing, antibody incubation, and detection/exposure of Western blots
Protocolos
Western blotting involves protein separation by gel electrophoresis, protein transfer to a polyvinylidene difluoride (PVDF) or nitrocellulose membrane, and detection by various methods.