Key Documents
GERPN2232
Sistema ECL Prime de Western Blot
Cytiva RPN2232
Sinônimo(s):
Amersham ECL Prime, kit de Western blotting quimioluminescente, reagente de detecção quimioluminescente
About This Item
Código UNSPSC:
41105332
NACRES:
NA.32
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
Cytiva RPN2232
cor
Detection reagent 1: Colorless Detection reagent 2: Colorless
Descrição geral
O Amersham ECL Prime é um reagente altamente sensível, caracterizado pela emissão de sinal estável, permitindo a possibilidade de exposições repetidas e facilitando o processamento de diversos blots na mesma corrida experimental. A elevada intensidade dos sinais emitidos significa que as proteínas podem ser detectadas com o uso de anticorpos primários e secundários altamente diluídos, o que contribui para um baixo nível de interferência e reduz o consumo de reagentes.
O Amersham ECL Prime consolida e incorpora os benefícios do Amersham ECL Plus e do Amersham ECL Advance para proporcionar um sistema de detecção que é sensível, estável, precisamente quantitativo em uma ampla gama dinâmica de níveis de proteína e conservador em seu consumo de reagentes de anticorpos caros.
Aplicação
Western blot confirmatório ou quantitativo sensível
Características e benefícios
  • A elevada sensibilidade e intensidade de sinal permitem o uso de anticorpos primários e secundários altamente diluídos, sem redução da sensibilidade.
  • O sinal estável permite múltiplas exposições e faz com que o reagente seja adequado para grandes séries experimentais, o que permite um tempo de manuseio conveniente entre o final do experimento e a detecção.
  • Optimizado para imageamento com ImageQuant série LAS (imagem com base em CCD) e compatível com o Amersham Hyperfilm.
  • Compatível com marcadores de peso molecular Rainbow e marcadores de western blot Amersham ECL DualVue.
  • Otimizado para uso com membranas Amersham Hybond-P (PVDF) e compatível com membranas (de nitrocelulose) Amersham Hybond-ECL.
  • Membrana recomendada Hybond-P ou Hybon ECL
Componentes
Os componentes a seguir estão incluídos no kit de reagentes de detecção Amersham ECL Prime.
  • RPN2232 Solução A: Solução de luminol, 50 ml Solução B: Solução de peróxido, 50 ml suficientes para membrana de 1000 cm2
Armazenamento e estabilidade
Esteja ciente de que este produto pode ser enviado 90 dias antes da data de vencimento. Para obter mais informações sobre a data de validade específica do lote, entre em contato com o serviço técnico.
Nota de análise
Para visualizar o Certificado de análise deste produto, acesse o site www.cytiva.com.
Outras notas
Cor:
Reagente de detecção 1: incolor
Reagente de detecção 2: incolor
Sensibilidade: ~1 pg
Informações legais
ECL Prime
Este produto ou partes dele são fabricados e vendidos sob licença da Cyanagen Srl e estão sujeitos à patente dos EUA 7.855.287, patente dos EUA 7.803.573 e número de reivindicação italiana TO2010A000580, juntamente com outras patentes equivalentes concedidas e reivindicações de patente em outros países.
Amersham is a trademark of Cytiva
ECL is a trademark of Cytiva
Rainbow is a trademark of Cytiva
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yana van der Weegen et al.
Nature communications, 11(1), 2104-2104 (2020-05-02)
The response to DNA damage-stalled RNA polymerase II (RNAPIIo) involves the assembly of the transcription-coupled repair (TCR) complex on actively transcribed strands. The function of the TCR proteins CSB, CSA and UVSSA and the manner in which the core DNA
Cody J Warren et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 116(23), 11460-11469 (2019-05-23)
Pandemic HIV-1 (group M) emerged following the cross-species transmission of a simian immunodeficiency virus from chimpanzees (SIVcpz) to humans. Primate lentiviruses (HIV/SIV) require the T cell receptor CD4 to enter into target cells. By surveying the sequence and function of
Artigos
Troubleshooting of Detection Methods of GST-tagged Proteins
Protocolos
This page describes chemiluminescence detection of GST-tagged proteins with Amersham ECL, Amersham ECL Prime, and Amersham ECL Select from GE Healthcare.
This page describes how to monitor expression and purification of GST-tagged proteins by Western blot analysis using GE Healthcare products.