GENA934-1ML
Rabbit IgG HRP Linked Whole Ab
Cytiva NA934-1ML
Sinônimo(s):
Rabbit IgG Antibody
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
peroxidase conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 1 mL
fabricante/nome comercial
Cytiva NA934-1ML
cor
Brown (light)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Características e benefícios
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)