GENA934-100UL
Rabbit IgG HRP Linked Whole Ab (from Donkey)
Cytiva NA934-100UL
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.76
Produtos recomendados
Características
wetted part: no
embalagem
pkg of 100 μL
fabricante/nome comercial
Cytiva NA934-100UL
cor
Brown (light)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
The antibodies are supplied with dilution guidelines for relevant applications and should be stored at 2° C to 8° C.
Características e benefícios
- Highly species-specific.
- Optimized for use with our range of ECL™ Detection Reagents.
- Recommended dilutions to minimize background.
Armazenamento e estabilidade
Please be aware this product may be shipped 90 days before the expiration date. For more information on the batch specific expiration date, please contact technical service.
Nota de análise
To view the Certificate of Analysis for this product, please visit www.cytiva.com.
Informações legais
ECL is a trademark of Cytiva
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)