Merck
Todas as fotos(7)
Documentos Principais
A2228
Sigma-Aldrich
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-74
Sinônimo(s):
Actin Antibody Sigma, Beta Actin Antibody - Monoclonal Anti-β-Actin antibody produced in mouse, Beta Actin Antibody Sigma, Beta Actin Sigma Antibody, Sigma Actin Antibody, Sigma Beta Actin Antibody
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nome do produto
Antiβ-actina monoclonal, clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
fonte biológica
mouse
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AC-74, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 42 kDa
reatividade de espécies
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
não deve reagir com
Dictyostelium discoideum
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human or chicken fibroblasts
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of human or chicken fibroblasts
Isotipo
IgG2a
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
Descrição geral
O gene ACTB (actina β) codifica a β-actina. Esta é uma proteína de manutenção do citoesqueleto. Ela está presente no citoplasma. Esse gene está localizado no cromossomo humano 7p22.1.
Reconhece um epítopo localizado na extremidade N-terminal da isoforma β da actina. Ele marca a β-actina especificamente em uma ampla variedade de tecidos e espécies. Na coloração imunofluorescente de criocortes ultrafinos da moela de frangos, o anticorpo marca os corpos densos, os canais longitudinais que ligam corpos densos consecutivos que também são ocupados por desmina e a placa densa associada à membrana. O anticorpo não reage com músculo cardíaco ou esquelético adulto (além de quantidades-traço devido à contaminação da amostra com células não musculares) ou com células que expressam β-actina em amebas Dictyostelium discoideum. O epítopo reconhecido pelo anticorpo é resistente à fixação com formalina e ao embebimento em parafina. As soluções B5, de Methacarn, etanol ou de Bouin também podem ser usadas como fixadores. O anticorpo pode ser usado como sonda para β-actina como controle interno de immunoblotting.
Imunogênio
Peptídeo N-terminal com β-actina citoplasmática ligeiramente modificada, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gli-Ser-Gli-Lis, conjugado com KLH.
Aplicação
Foram realizadas análises de Western blot de lisados de células MDCK usando anticorpo monoclonal antiactina como anticorpo primário.
O anticorpo monoclonal anti-β-actina foi usado em western blot e immunoblotting em gel bidimensional.
O anticorpo monoclonal anti-β-actina pode ser usado para imunocitoquímica (10-40μg/ml usando fibroblastos humanos ou de galinha), imuno-histoquímica e análise de microarranjos.
O anticorpo monoclonal antiactina de camundongo foi usado como controle de carregamento para análise por western blot de proteínas imunoprecipitadas de coculturas de gânglio da raiz dorsal de ratos.
Ações bioquímicas/fisiológicas
A actina é uma proteína citoesquelética que regula a motilidade, secreção, fagocitose e citocinese das células. O terminal NH2 da actina pode atuar como antígeno. Esse terminal também pode modular interações com a actina e pode se associar a proteínas, como a miosina.
βA ß-actina modula o crescimento celular, a migração e o agregado de G-actina. Mutações no gene ACTB levam a um transtorno pleiotrópico do desenvolvimento.
forma física
Fornecida em solução salina tamponada com fosfato 0,01 M, pH 7,4, com azida sódica 15 mM.
Armazenamento e estabilidade
Armazenar a –20 °C. Para uso contínuo, o produto pode ser armazenado a 2-8 °C por no máximo um mês. Para armazenamento prolongado, congelar em alíquotas de trabalho a -20 °C. Não é recomendado congelar e descongelar repetidamente, nem armazenar em congeladores do tipo “frost-free”. Se houver leve turbidez após o armazenamento prolongado, clarifique a solução por centrifugação antes do uso. Amostras em diluição de trabalho devem ser descartadas se não forem usadas em 12 horas.
Outras notas
Para visualizar um guia de seleção de anticorpos de actina acesse: www.sigmaaldrich.com/actin.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Isoflurane induces hippocampal cell injury and cognitive impairments in adult rats.
Daowei L and Zhiyi Z
Neuropharmacology, 37(8), 1354-1359 (2011)
Baicalein Reduces Inflammatory Process in a Rodent Model of Diabetic Retinopathy.
Yang L.P, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 50(5), 2319-2327 null
Immune Pathology Associated with Altered Actin Cytoskeleton Regulation.
Dilki W, et al.
Autoimmunity, 43(1), 64-75 (2010)
Over-expression of the BRMS1 family member SUDS3 does not suppress metastasis of human cancer cells
Alexandra CS, et al.
Cancer Letters, 276(1), 32-37 (2009)
β-Actin specifically controls cell growth, migration, and the G-actin pool
Tina M B, et al.
Molecular Biology of the Cell, 22(21) (2011)
Artigos
The field of proteomics is continually looking for new ways to investigate protein dynamics within complex biological samples. Recently, many researchers have begun to use RNA interference (RNAi) as a method of manipulating protein levels within their samples, but the ability to accurately determine these protein amounts remains a challenge. Fortunately, over the past decade, the field of proteomics has witnessed significant advances in the area of mass spectrometry. These advances, both in instrumentation and methodology, are providing researchers with sensitive assays for both identification and quantification of proteins within complex samples. This discussion will highlight some of these methodologies, namely the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.