MABT523
Anti-beta-Actin Antibody, clone RM112
clone RM112, from rabbit
Sinônimo(s):
Actin, cytoplasmic 1, Beta-actin, beta-Actin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
RM112, monoclonal
reatividade de espécies
human
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Qualidade
Western Blotting Analysis (WB): A 1:1,000 dilution of this antibody detected beta-Actin in A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2