SAB1305554
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, 137CT26.1.1
Sinônimo(s):
ACTB, Actin, cytoplasmic 1, Actin, cytoplasmic 1, N-terminally processed, Beta-actin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
MONOCLONAL ANTI-BETA-ACTIN antibody produced in mouse, clone 137CT26.1.1, IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
IgG fraction of antiserum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
137CT26.1.1, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
41737 Da
reatividade de espécies
mouse, human
técnica(s)
immunofluorescence: 1:10-1:50
immunohistochemistry: 1:25
western blot: 1:1000
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTB(60)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)