A8481
Anti-γ-Actin antibody, Mouse monoclonal
clone 2-2.1.14.17, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-ACTG1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified from hybridoma cell culture
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2-2.1.14.17, monoclonal
Formulário
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen ~43 kDa
reatividade de espécies
mouse, chicken, canine, bovine, human, hamster
embalagem
antibody small pack of 25 μL
concentração
~2 mg/mL
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 0.25-0.5 μg/mL using total cell extract of 3T3 cells
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
bovine ... ACTG1(404122)
chicken ... ACTG1(415296)
human ... ACTG1(71)
mouse ... Actg1(11465)
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
- immunofluorescence
- enzyme linked immunosorbent assay (ELISA)
- western blotting
- immunohistochemistry
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?