AB3265
Anti-γ-Actin (ACTG1) Antibody
CHEMICON®, sheep polyclonal
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-Actin γ Antibody, serum, Chemicon®
fonte biológica
sheep
Nível de qualidade
forma do anticorpo
serum
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, human, rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... ACTG1(71)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Cytoskeleton
Immunocytochemistry: 1:500-1:2,000. Cultured cells fixed with PFA, then permeabilized with methanol.
Immunohistochemistry: 1:500-1:2,000. Tissues frozen and then fixed with PFA followed by Triton permeabilisation. 10% buffered formalin fixed tissues have also been used.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Smooth muscle
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado